Beskrivning
- Det är en proteinfläck i elektrofores.
- Det har använts i Bradford-färgämnesbindningsproteinanalysen.
- En mekanism för färgämnesbindning till protein har föreslagits, baserad på mätning Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektra under titrering av färgämnesreagenset i frånvaro av protein och dess svar på olika polyaminosyror.
- Brilliant Blue G har använts för att bestämma kritisk micellkoncentration av tvättmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coomassie Brilliant Blue G-250 |
| Namnnotering | Proteinfärgning i elektrofores. |
| Synonym | Acid Blue 90, Brilliant Blue G |
| Färg | Blå till lila |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI-nyckel | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylvikt (g/mol) | 854.025 |
| Formel vikt | 854 |
| Kvalitet | Elektrofores |