Läs mer
Coomassie Brilliant Blue G-250, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
Produktkod. 11465951
Brand: MP Biomedicals 0219034325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Användbart färgämne för SDS-geler eftersom det lätt färgar proteiner med minimal bakgrundsfärg
  • Det är en proteinfläck i elektrofores.
  • Det har använts i Bradford-färgämnesbindningsproteinanalysen.
  • En mekanism för färgämnesbindning till protein har föreslagits, baserad på mätning Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektra under titrering av färgämnesreagenset i frånvaro av protein och dess svar på olika polyaminosyror.
  • Brilliant Blue G har använts för att bestämma kritisk micellkoncentration av tvättmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-58-1
Molekylformel C47H48N3NaO7S2
PubChem CID 6328534
IUPAC-namn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilino)fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]-2-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]-N-etyl-3-metylanilino]metyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coomassie Brilliant Blue G-250
Namnnotering Protein stain in electrophoresis.
Synonym Acid Blue 90, Brilliant Blue G
InChI-nyckel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Molekylvikt (g/mol) 854.025
Formel vikt 854
Kvalitet Elektrofores
Färg Blå till lila
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver