Läs mer
Coomassie Brilliant Blue G-250, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475951 100 g 100g
11455951 5 g 5g
11441642 10 g 10g
11465951 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11475951 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219034380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8600.00 SEK
    8190.71 SEK / 100g
    Save 409.29 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Användbart färgämne för SDS-geler eftersom det lätt färgar proteiner med minimal bakgrundsfärg
  • Det är en proteinfläck i elektrofores.
  • Det har använts i Bradford-färgämnesbindningsproteinanalysen.
  • En mekanism för färgämnesbindning till protein har föreslagits, baserad på mätning Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektra under titrering av färgämnesreagenset i frånvaro av protein och dess svar på olika polyaminosyror.
  • Brilliant Blue G har använts för att bestämma kritisk micellkoncentration av tvättmedel.
Kemiska identifierare
CAS 6104-58-1
Molekylformel C47H48N3NaO7S2
MDL-nummer MFCD00078482
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Coomassie Brilliant Blue G-250
Förlust vid torkning 0.045
UV_Vis λ max (metanol) 608 ±3 nm
Beilstein 5230822
Synonym Acid Blue 90, Coomassieg250, CBBG
Färg Mörkröd lila
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten (50 mg/ml), etanol (40 mg/ml), metanol och 10 % triklorattiksyra. Löslig i vatten (1 mg/ml) och ger en mörkblå lösning.
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Pulver
Molekylvikt (g/mol) 854.02
Kvalitet Not Available
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.