Läs mer
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Produktkod. 10041653
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Amber Glass
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041653 25 g Glass Bottle 25g
10573165 50 g Amber Glass 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10041653 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP10125
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Brilliant Blue R-250 is commonly used for staining proteins in polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-59-2
Molekylformel C45H44N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 825.97
MDL-nummer MFCD00041762
InChI-nyckel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC-namn sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
LEDER [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Blue R-250
Smältpunkt 174°C
Extinktionskoefficient 700g(-1) cm(-1) min.
Identifiering Pass Test
Lambda Max 590 to 594nm
Formel vikt 825.96
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass Bottle
Densitet 0.25g/cm³
Färgindex nr. 42660
Färg Brown/Red
pH 6.2
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder