Läs mer
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Produktkod. 10573165
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Amber Glass
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10573165 50 g Amber Glass 50g
10041653 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10573165 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP10150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Brilliant Blue R-250 is commonly used for staining proteins in polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-59-2
Molekylformel C45H44N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 825.97
MDL-nummer MFCD00041762
InChI-nyckel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC-namn sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
LEDER [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Blue R-250
Smältpunkt 174°C
Extinktionskoefficient 700g(-1) cm(-1) min.
Identifiering Pass Test
Lambda Max 590 to 594nm
Formel vikt 825.96
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Amber Glass
Densitet 0.25g/cm³
Färgindex nr. 42660
Färg Brown/Red
pH 6.2
Kvantitet 50 g
Fysisk form Powder