Läs mer
Coomassie Brilliant Blue R-250, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426101 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426101 5 g 5g
11436101 25 g 25g
11446101 100 g 100g
11456101 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11426101 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219068205
Kemiska identifierare
CAS 6104-59-2
Molekylformel C45H44N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 825.97
MDL-nummer MFCD00041762
InChI-nyckel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Brilliant Blue R, Acid Blue 83
PubChem CID 61365
IUPAC-namn natrium {4-[(4-etoxifenyl)amino]fenyl}bis(4-{etyl[(3-sulfonatofenyl)metyl]amino}fenyl)metylium
LEDER [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coomassie Brilliant Blue R-250
Namnnotering Protein stain in electrophoresis.
Analysprocentintervall ∽ 50%
Formel vikt 826
Färg Brun till lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver