Läs mer
Karl Hecht™ Coplin Jar
Beskrivning
- Coplin jar format.
- Rymmer upp till 10 objektglas.
- Kommer med lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Färgningsskål |
| Enheten håller | 10 diabilder |
| Höjd (engelska) | 76mm |
| Höjd (metrisk) | 76 mm |
| Inkluderar | Lock |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |