Läs mer
Koppar för AAS 1g/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12933145 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12933145 100 mL 100ml
12953145 500 mL 500ml
12943145 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12933145 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 015 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 SEK
    253.99 SEK / 100ml
    Save 111.01 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HCl
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL