Läs mer
Copper Acetoarsenite (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Acetoarsenite |
| CAS | 12002-03-8 |
| Molekylformel | 2 C2 H3 O2 . 6 As O2 . 4 Cu |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Paris green, copper acetoarsenite |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.6AsHO2.4Cu/c2*1-2(3)4;6*2-1-3;;;;/h2*1H3,(H,3,4);6*(H,2,3);;;;/q;;;;;;;;4*+2/p-8 |
| LEDER | [Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O |
| IUPAC-namn | tetracopper;oxoarsinite;diacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1013.79 |
| Formel vikt | 1011.2136 |