missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Copper, Nickel Tin Bronze, CDA 947, C94700, 100g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Copper, Nickel Tin Bronze, CDA 947, C94700, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt/Manganese/Selenium/Silver/Aluminium/Silicon/Iron/Lead/Phosphorus/Zinc/Tin/Nickel/Copper/Chromium/Carbon/Arsenic/Bismuth/Antimony |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cobalt 0.002 %/Manganese 0.002 %/Selenium 0.002 %/Silver 0.002 %/Aluminium 0.003 %/Silicon 0.003 %/Iron 0.019 %/Lead 0.026 %/Phosphorus 0.037 %/Zinc 2.06 %/Tin 4.95 %/Nickel 5.1 %/Copper 87.8 %/Chromium (0.001) %/Carbon (0.003) %/Arsenic (0.004) %/Bismuth (0.005) %/Antimony <0.03 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering