missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Copper, Aluminum Bronze, CDA 623, C62300, ARMI∣MBH
Beskrivning
Copper, Aluminum Bronze, CDA 623, C62300, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbon/Phosphorus/Zinc/Tin/Silicon/Nickel/Manganese/Iron/Aluminium/Copper/Nitrogen/Cobalt/Oxygen/Bismuth/Chromium/Lead/Silver |
| CAS | 7440-50-8 |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Carbon 0.002 %/Phosphorus 0.005 %/Zinc 0.013 %/Tin 0.017 %/Silicon 0.019 %/Nickel 0.075 %/Manganese 0.16 %/Iron 2.13 %/Aluminium 9.19 %/Copper 88.4 %/Nitrogen (0.001) %/Cobalt (0.002) %/Oxygen (0.002) %/Bismuth (0.003) %/Chromium (0.003) %/Lead (0.003) %/Silver <0.005 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering