Läs mer
Copper aluminum oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11388198
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388198 250 g 250g
11378198 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039419.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12042-92-1 | Al2CuO4 | 181.51 g/mol
Tillämpningar för nanokristaller av kopparaluminiumoxid ingår i mikrobatterier, i mikroelektronik, kretsar och i nanotråd, och i nanovätskor. Det är också ett lovande material för termoelektriska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12042-92-1
Molekylformel Al2CuO4
Molekylvikt (g/mol) 181.51
MDL-nummer MFCD00210610
InChI-nyckel IPJRADJOSNLGBF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12947132
IUPAC-namn koppar;oxido(oxo)aluminium
LEDER [Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 181.5
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.