Läs mer
Copper Aluminum Oxide (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30367627
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30367627 25 g -
30355238 2.5 g 2.5g
30361608 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99030825G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12042-92-1
Molekylformel 2 Al . Cu . 2 H2 O . 2 O
Molekylvikt (g/mol) 185.538
Synonym Copper(II) Aluminate
IUPAC-namn copper;alumane;oxygen(1-);dihydrate
LEDER O.O.[Cu+2].[O-].[O-].[Al].[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Aluminum Oxide (Technical Grade)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/2Al.Cu.2H2O.2O.6H/h;;;2*1H2;;;;;;;;/q;;+2;;;2*-1;;;;;;
Formel vikt 184.904