Läs mer
Copper Beryllium foil, alloy C17200, 0.4mm (0.016in) thick
Produktkod. 15436415
Change view
Kvantitet:
50 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436415 50 x 200 mm Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15436415 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041914.GU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Uses include springs of all kinds where high strength and corrosion resistance are important, resistance welding electrodes, dies and high strength, corrosion resistant tubing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Beryllium foil, Alloy C17200
Namnnotering 0.4mm (0.016 in.) thick
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Kvantitet 50 x 200 mm
Odör Odorless
Vikt ≈57.4g/75x225mm
Form Foil
MDL-nummer MFCD01320550
Löslighetsinformation Insoluble in water.