Läs mer
Copper Beryllium rod, alloy C17200, 2.38mm (0.094 in.) dia., Thermo Scientific™
Produktkod. 11348998
Change view
Kvantitet:
25 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
25cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348998 25 cm 25cm
15416485 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11348998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042479.BU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Beryllium rod, Alloy C17200
Namnnotering 2.38mm (0.094 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Kvantitet 25 cm
Odör Odorless
Vikt ≈9.3g/25cm
Form Rod
MDL-nummer MFCD01320550