Läs mer
Copper Beryllium rod, alloy C17200, 6.35mm (0.25 in.) dia., Thermo Scientific™
Produktkod. 15446485
Change view
Kvantitet:
25 cm
Förpackningsstorlek:
25cm
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446485 25 cm 25cm
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15446485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042482.BU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Beryllium rod, Alloy C17200
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Kvantitet 25 cm
Odör Odorless
Vikt ≈66.3g/25cm
Form Rod
MDL-nummer MFCD01320550