Läs mer
Kopparbis(trifluorometylsulfonyl)imid
Produktkod. 15412887
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412887 5 g 5g
15422887 250 mg 250mg
15402887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047162.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343,681 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 291300-50-0
Molekylformel C2CuF6NO4S2
Molekylvikt (g/mol) 343.681
MDL-nummer MFCD23380170
InChI-nyckel MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 134159300
IUPAC-namn bis(trifluormetylsulfonyl)azanid;koppar(1+)
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Färg Blått
Linjär formel [(CF3SO2)2N]Cu
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Mycket hygroskopisk
Formel vikt 343.68
Fysisk form Flytande eller fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.