Läs mer
Copper, Brass Majors, ARMI∣MBH
Beskrivning
Copper, Brass Majors, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt/Manganese/Bismuth/Silver/Arsenic/Nickel/Antimony/Iron/Lead/Silicon/Aluminium/Tin/Zinc/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cobalt 0.0023 %/Manganese 0.0029 %/Bismuth 0.0042 %/Silver 0.0052 %/Arsenic 0.0056 %/Nickel 0.0076 %/Antimony 0.0126 %/Iron 0.0162 %/Lead 0.0295 %/Silicon 0.197 %/Aluminium 1.98 %/Tin 2.13 %/Zinc 37.18 %/Copper 58.37 % |