Läs mer
Copper, Brass Majors, ARMI∣MBH
Beskrivning
Copper, Brass Majors, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Chromium/Selenium/Silver/Cobalt/Arsenic/Silicon/Antimony/Bismuth/Lead/Phosphorus/Tin/Iron/Aluminium/Manganese/Nickel/Zinc/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 0.0005 %/Chromium 0.0006 %/Selenium 0.0009 %/Silver 0.003 %/Cobalt 0.0062 %/Arsenic 0.0099 %/Silicon 0.012 %/Antimony 0.0207 %/Bismuth 0.021 %/Lead 0.022 %/Phosphorus 0.033 %/Tin 0.047 %/Iron 0.135 %/Aluminium 0.149 %/Manganese 0.16 %/Nickel 1.56 %/Zinc 36.6 %/Copper 60.9 % |