Läs mer
Copper, Brass Traces, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Copper, Brass Traces, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Chromium/Cobalt/Silver/Arsenic/Bismuth/Tellurium/Aluminium/Antimony/Silicon/Iron/Lead/Nickel/Tin/Manganese/Zinc/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium (0.0014) %/Chromium (0.0055) %/Cobalt (0.015) %/Silver (0.015) %/Arsenic (0.017) %/Bismuth (0.017) %/Tellurium (0.022) %/Aluminium (0.03) %/Antimony (0.05) %/Silicon (0.05) %/Iron (0.058) %/Lead (0.067) %/Nickel (0.076) %/Tin (0.13) %/Manganese (0.145) %/Zinc (35.9) %/Copper (63.8) % |