Läs mer
Copper, Copper Nickel, Hiduron 130, ARMI∣MBH
Kvantitet:
1 Ea.
Beskrivning
Copper, Copper Nickel, Hiduron 130, Ø38x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Magnesium/Silicon/Manganese/Iron/Aluminium/Nickel/Copper/Chromium/Cobalt/Tin/Lead/Boron/Zinc/Carbon |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.0011 %/Magnesium 0.0039 %/Silicon 0.012 %/Manganese 0.442 %/Iron 0.87 %/Aluminium 2.65 %/Nickel 14.52 %/Copper 81.46 %/Chromium (0.0004) %/Cobalt (0.001) %/Tin (0.0011) %/Lead (0.0013) %/Boron (0.0017) %/Zinc (0.0017) %/Carbon (0.0033) % |