missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Copper Dipropanoate, TRC

Produktkod. 30366880
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366880 1 g
30351891 5 g
30355384 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366880 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6853151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3112-74-1
Molekylformel C6H10CuO4
Molekylvikt (g/mol) 209.69
Synonym Copper Dipropionate, Copper(2+) Propionate, Copper(II) Propanoate, Copper(II) Propionate, Cupric Propanoate, Cupric Propionate
IUPAC-namn copper;propanoate
LEDER [Cu+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Copper Dipropanoate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/2C3H6O2.Cu/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formel vikt 208.9875
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.