Learn More
Copper foil, 0.05mm (0.002in) thick, Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Artikelnummer. 11340258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11340258 100 x 100 mm Each
11306179 50 x 50 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11340258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042972.GH
 Restricted Item
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Form: Approx. 1.1g/50 x 50mm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molecular Formula Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
MDL Number MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Tekniske data
Appearance Copper colored foil
Density 8.94g/cm3
Quantity 100 x 100 mm
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.9999% (Metals basis)
Form Foil
Chemical Name or Material Copper
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.