Läs mer
Kopparfolie, 1,0 mm tjock, Puratronic™ 99,9999 % (metallbas)
Produktkod. 11390258
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390258 25 x 25 mm 25mm
11346179 50 x 50 mm Varje
11380258 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11390258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042976.FF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-50-8
Molekylformel Cu
Molekylvikt (g/mol) 63.55
MDL-nummer MFCD00010965
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-namn koppar
LEDER [Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper foil
Namnnotering 1,0 mm tjock
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈5,6g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.9999%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.