Läs mer
Kopparfolie, 0,025 mm tjock, Puratronic™ 99,999 % (metallbaserad bas)
Produktkod. 11371498
Change view
Kvantitet:
25 x 200 mm
25 x 1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371498 25 x 1000 mm Varje
11381498 25 x 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010950.GZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2481.53 SEK
    2227.65 SEK / Paket med 1
    Save 253.88 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Form: ca 1,1g/25x200mm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-50-8
Molekylformel Cu
MDL-nummer MFCD00010965
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-namn koppar
LEDER [Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper
Utseende Kopparfärgad folie
Densitet 8,94 g/cm3
Kvantitet 25 x 1000 mm
Odör Luktfritt
Ångtryck 0 hPa
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Form Florett
Molekylvikt (g/mol) 63.55
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.