Läs mer
Copper, Granular, 20 to 30 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15577914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15577914 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15577914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 172001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 7440-50-8
Molekylformel Cu
Molekylvikt (g/mol) 63.55
MDL-nummer MFCD00010965
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-namn copper
LEDER [Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper
Kvantitet 500 g
Maskstorlek 20 to 30 Mesh
Förpackning Poly Bottle
Form Granular
Formel vikt 63.55
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent