missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Copper Hexafluorosilicate Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) Hexafluorosilicate Monohydrate |
| CAS | 2123555-14-4 |
| Molekylformel | Cu . F6 Si . H2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Copper Fluosilicate Hydrate, copper(2+) Hexafluorosilicate(2-) Hydrate, Copper Fluorosilicate Hydrate, Copper Fluorosilicate Hydrate, Copper Hexafluorosilicate Hydrate, Copper(2+) Hexafluorosilicate(2-) Hydrate, Cupric Fluorosilicate Hydrate, Cupric Hexafluorosilicate Hydrate, Cupric Silicofluoride Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.F6Si.H2O/c;1-7(2,3,4,5)6;/h;;1H2/q+2;-2; |
| LEDER | O.[Cu+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | copper;hexafluorosilicon(2-);hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.637 |
| Formel vikt | 222.908 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?