Läs mer
Copper(I) acetate, 95%
Produktkod. 10198412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10198412 5 g Glass bottle 5g
10659404 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10198412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378810050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 598-54-9 | C2H3CuO2 | 122.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-54-9
Molekylformel C2H3CuO2
Molekylvikt (g/mol) 122.59
MDL-nummer MFCD00058908
InChI-nyckel RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i acetate, cuprous acetate, copper 1+ acetate, acetic acid, copper 1+ salt, unii-9u3n93lmzb, copper acetate, 9u3n93lmzb, acetic acid, copper 1+ salt 1:1, copper 1 acetate
PubChem CID 69023
IUPAC-namn copper(1+);acetate
LEDER CC(=O)[O-].[Cu+]
Specifica
Kemiskt namn eller material Copper(I) acetate
Smältpunkt 250.0°C
Färg White to Yellow
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 48.7% min. (Cu)
Linjär formel CH3C(O)OCu
Merck Index 15, 2648
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 122.59
Procent renhet 95%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) acetate
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.