Läs mer
Copper(I) Bromide, ≥98.0% (RT), Honeywell™
Produktkod. 15696010 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15696010 10 g Poly bottle 10g
15686010 100 g Poly bottle 100g
15606020 500 g Poly bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15696010 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 6116310G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥98.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-70-4
Molekylformel BrCu
Molekylvikt (g/mol) 143.45
MDL-nummer MFCD00010969
InChI-nyckel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
LEDER [Cu+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1345°C (1013hPa)
Kemiskt namn eller material Copper(I) bromide
Smältpunkt 492°C
Färg Colorless
Fysisk form Powder
Kvantitet 10 g
Linjär formel CuBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn λ¹-copper(1+) bromide
Formel vikt 143.45g/mol
Procent renhet ≥98.0% (RT)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Densitet 4.71g/mL at 25°C