Läs mer
Koppar(I)bromid, 98 %, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10072520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10072520 250 g Glasflaska 250g
10193830 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10072520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199582500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-70-4
Molekylformel BrCu
Molekylvikt (g/mol) 143.45
MDL-nummer MFCD00010969
InChI-nyckel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-namn bromkoppar
LEDER [Cu+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1345.0°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) bromide
Smältpunkt 504.0°C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (Complexometry)
Linjär formel CuBr
Fieser 01,165; 02,90; 03,67; 04,108; 05,163; 06,143; 07,79; 08,116; 11,140; 12,286; 14,99; 16,96
Merck Index 15, 2649
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes in hot water, sol. in hcl, hbr, nh4oh (formation of complexes), prectically insoluble in conc. h2so4 and acetone, insoluble matter in hcl: ≤0.02%
Formel vikt 143.45
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.71, 4.7100g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.