Läs mer
Copper(I) Bromide, 98%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15631950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15631950 50 g Glass Bottle 50g
15621950 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15631950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 21286550G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7787-70-4
Molekylformel BrCu
Molekylvikt (g/mol) 143.45
MDL-nummer MFCD00010969
InChI-nyckel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-namn λ¹-copper(1+) bromide
LEDER [Cu+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1345°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) Bromide
Smältpunkt 492°C
Färg Blue Green
Fysisk form Solid
Kvantitet 50 g
Linjär formel CuBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 143.45g/mol
Procent renhet 98%
Förpackning Glass Bottle
Densitet 4.71g/mL at 25°C