Läs mer
Copper(I) bromide, 98%
Produktkod. 11397347
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Färg:
Klart
Svart-grå
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg unitSize
11397347 1 kg Svart-grå 1kg
11307357 250 g Klart 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011605.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Katalysator
Den finner många tillämpningar inom organisk syntes, som en katalysator och ett reagens. Den används som en katalysator i Sandmeyer-reaktionen för att framställa arylbromider från arylaminer genom diazoniumsalter. Det bildar komplex med Lewis baser, såsom dimetylsulfid, som är en prekursor till organokopparreagens. Reaktioner som involverar Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) och Cu-katalyserade Cross-Dehydrogenative Couplings (CDC) katalyseras av CuBr-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-70-4
Molekylformel BrCu
Molekylvikt (g/mol) 143.45
MDL-nummer MFCD00010969
InChI-nyckel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-namn bromkoppar
LEDER [Cu+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1345°C
Kemiskt namn eller material Copper bromide
Smältpunkt 492°C
Färg Svart-grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CuBr
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2659
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water; Decomposes in hot water; Soluble in HBr,HCl,and ammonium hydroxide solution.
Formel vikt 143.45
Procent renhet 98%
Känslighet Air Sensitive
Densitet 4.710 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.