Läs mer
Koppar(I)bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401007
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401007 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15401007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011605.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-70-4 | BrCu
Den finner många tillämpningar inom organisk syntes, som en katalysator och ett reagens. Den används som en katalysator i Sandmeyer-reaktionen för att framställa arylbromider från arylaminer genom diazoniumsalter. Det bildar komplex med Lewis baser, såsom dimetylsulfid, som är en prekursor till organokopparreagens. Reaktioner som involverar Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) och Cu-katalyserade Cross-Dehydrogenative Couplings (CDC) katalyseras av CuBr-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1345°C
Smältpunkt 492°C
CAS 7787-70-4
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Molekylformel BrCu
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide