Läs mer
Koppar(I) bromid-dimetylsulfidkomplex, 99 %
Produktkod. 10490291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10490291 10 g Glasflaska 10g
10053813 25 g Glasflaska 25g
10257023 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10490291 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213180100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1212.94 SEK
    1049.65 SEK / 10g
    Save 163.29 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54678-23-8 | C2H6BrCuS | 205,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54678-23-8
Molekylformel C2H6BrCuS
Molekylvikt (g/mol) 205.58
MDL-nummer MFCD00043295
InChI-nyckel PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide-dimethyl sulfide, bromo thiobis methane copper, copper i bromide dimethyl sulfide complex, bromocopper; methylsulfanylmethane, cubr.me2s, ksc493e2t, copper i bromide dimethylsulfide, copper i bromide-dimethylsulfide, bromo dimethylsulfide copper i
PubChem CID 2724234
LEDER [Cu]Br.CSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex
Namnnotering 99%
Smältpunkt 132 °C
Färg Beige-grå till vit eller grön
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2S·CuBr
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn bromokoppar;metylsulfanylmetan
Formel vikt 205.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.