Läs mer
koppar(I)bromid, Puratronic™ , 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338678
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338678 5 g 5g
11328678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040752.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
Det används som effektiv katalysator för tetrahydropyranylering av alkoholer. Det kan också användas i kombination med palladium i katalytisk syntes av 3-haloindoler genom annuleringsprocess. Det används i stor utsträckning vid syntes av organiska finkemikalier. Föreningen används i stor utsträckning vid syntes av organiska föreningar. Det är också användbart för kopparmedierade kopplingsreaktioner. Ett kiselgelbärarkopparbromidhexametyltrietylentetraminkomplex har visat sig vara användbar för atomöverföringsradikalpolymerisation av metylmetakrylat i toluen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-70-4
Molekylformel BrCu
Molekylvikt (g/mol) 143.45
MDL-nummer MFCD00010969
InChI-nyckel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-namn bromkoppar
LEDER [Cu+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1345°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) bromide
Smältpunkt 492°C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.998% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in hydrogen bromide,hydrochloric acid,and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone.
Formel vikt 143.45
Känslighet Air Sensitive
Utseende Light green powder
Densitet 4.98
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.