Läs mer
Copper (I) Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) bromide |
| CAS | 7787-70-4 |
| Molekylformel | Br Cu |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Copper Bromide (Cu4Br4), Copper Monobromide, Copper(1+) Bromide, Copper(1+) Bromide Tetramer, Cuprous Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | Br[Cu] |
| IUPAC-namn | bromocopper |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.45 |
| Formel vikt | 141.8479 |