Läs mer
Copper(I) Chloride, ≥97.0%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15690870 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15690870 1 kg Poly Bottle 1kg
15600880 250 g Poly Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15690870 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 082531KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7758-89-6
Molekylformel ClCu
Molekylvikt (g/mol) 98.996
MDL-nummer MFCD00010971
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-namn chlorocopper
LEDER Cl[Cu]
Specifikationer
Kokpunkt 1490°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) Chloride
Smältpunkt 430°C
Färg Gray
pH 5.0 (at 50.00g/L 20°C)
Kvantitet 1 kg
Linjär formel CuCl
UN-nummer UN2802
Löslighetsinformation Slightly soluble in water, 0.47g/L at 20°C (USP brand)
Formel vikt 99g/mol
Procent renhet ≥97.0%
Förpackning Poly Bottle
Utseende Small beads
Ångtryck 1.3mmHg (546°C)
Densitet 3.530g/cu.cm