Läs mer
Copper(I) Chloride, ≥97.0% (RT), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15656020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15656020 25 g Poly bottle 25g
15646020 250 g Poly bottle 250g
15636020 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15656020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6116825G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥97.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-89-6
Molekylformel BrCu
Molekylvikt (g/mol) 143.45
MDL-nummer MFCD00010969
InChI-nyckel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-namn λ¹-copper(1+) chloride
LEDER [Cu+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1345°C (1013hPa)
Kemiskt namn eller material Copper(I) bromide
Smältpunkt 492°C
Färg Colorless
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Linjär formel CuBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 143.45g/mol
Procent renhet ≥98.0% (RT)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Densitet 4.98g/cm3