Läs mer
Koppar(I)klorid, 97+%, extra rent
Produktkod. 10309060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10309060 500 g Glasflaska 500g
10267640 1 kg Glasflaska 1kg
11904201 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10309060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270525000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.74 SEK
    768.65 SEK / 500g
    Save 87.09 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-89-6
Molekylformel ClCu
Molekylvikt (g/mol) 99
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-namn klorkoppar
LEDER Cl[Cu]
Specifikationer
Kokpunkt 1490,0 °C
Kemiskt namn eller material Copper(I) chloride
Smältpunkt 430,0 °C
Färg Grå till grön
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97,0 till 103 % (Komplexometri)
Linjär formel CuCl
Fieser 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97
Merck Index 15,265
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,06 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i kons. HCL och NH4oh, bildande komplex, praktiskt taget olösliga i alkohol och aceton
Formel vikt 99
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.14, 4.1400g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.