Läs mer
Koppar(I)klorid, 97 %
Beskrivning
Det är föregångare till många kopparföreningar inklusive kopparoxiklorid och många organokupratföreningar av syntetiskt intresse. Det används som en katalysator såväl som ett reagens i många organiska reaktioner inklusive Gatterman-Koch, Sandmeyer, Grignard och Gilman reaktioner. Det katalyserar 1,4-addition av Grignard-reagenser till alfa,beta-omättade ketoner. Det används också som ett dopningssalt för att förbättra katjoniseringen av polystyren i matrisassisterad laserdesorptions-/joniseringsmasspektrometri. Det är också en mellanprodukt som bildas i Wacker-processen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1490 °C |
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) chloride |
| Smältpunkt | 430 °C |
| Färg | Grå till grön |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2802 |
| Merck Index | 14,2660 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i koncentrerad HCl. Löslig i ammoniumhydroxid. Olöslig i etanol och aceton. Sparsamt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 98.99 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Copper(I) chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.