Läs mer
Copper(I) chloride, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11326968
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326968 25 g 25g
11306968 5 g 5g
11316968 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014644.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 98.996 g/mol
Koppar(I)klorid är föregångare till många kopparföreningar inklusive kopparoxiklorid och många organokupratföreningar av syntetiskt intresse. Det används som en katalysator såväl som ett reagens i många organiska reaktioner inklusive Gatterman-Koch, Sandmeyer, Grignard och Gilman reaktioner. Det katalyserar 1,4-addition av Grignard-reagenser till alfa,beta-omättade ketoner. Det används också som ett dopningssalt för att förbättra katjoniseringen av polystyren i matrisassisterad laserdesorptions-/joniseringsmasspektrometri. Det är också en mellanprodukt som bildas i Wacker-processen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-89-6
Molekylformel ClCu
Molekylvikt (g/mol) 98.996
MDL-nummer MFCD00010971
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-namn klorkoppar
LEDER Cl[Cu]
Specifikationer
Kokpunkt 1490°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) chloride
Smältpunkt 430°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Very soluble in concentrated HCl. Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in ethanol and acetone. Sparingly soluble in water.
Formel vikt 98.99
Brytningsindex 1.93
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 4.14
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.