Läs mer
Koppar(I)klorid, 99 % (metallbas)
Código de producto. 11394797
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11394797 500 g 500g
11384797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11394797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041837.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 98,996 g/mol
Koppar(I)klorid är föregångare till många kopparföreningar inklusive kopparoxiklorid och många organokupratföreningar av syntetiskt intresse. Det används som en katalysator såväl som ett reagens i många organiska reaktioner inklusive Gatterman-Koch, Sandmeyer, Grignard och Gilman reaktioner. Det katalyserar 1,4-addition av Grignard-reagenser till alfa,beta-omättade ketoner. Det används också som ett dopningssalt för att förbättra katjoniseringen av polystyren i matrisassisterad laserdesorptions-/joniseringsmasspektrometri. Det är också en mellanprodukt som bildas i Wacker-processen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7758-89-6
Molekylformel ClCu
Molekylvikt (g/mol) 98.996
MDL-nummer MFCD00010971
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-namn klorkoppar
LEDER Cl[Cu]
Specifications
Kokpunkt 1490 °C
Kemiskt namn eller material Copper(I) chloride
Smältpunkt 430 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99 % (metallbasis)
Löslighetsinformation Mycket löslig i koncentrerad saltsyra. Löslig i ammoniumhydroxid. Olöslig i etanol och aceton. Sparsamt löslig i vatten.
Formel vikt 98.99
Brytningsindex 1.93
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Utseende Pulver
Densitet 4.14
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.