Läs mer
Copper(I) Chloride, ≥99%, ReagentPlus™, Purified, Honeywell™
Produktkod. 15642240 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15642240 25 g Poly Bottle 25g
15632240 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15642240 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 22433225G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, purified,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-89-6
Molekylformel ClCu
Molekylvikt (g/mol) 98.996
MDL-nummer MFCD00010971
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-namn chlorocopper
LEDER Cl[Cu]
Specifikationer
Kokpunkt 1490°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) Chloride
Smältpunkt 430°C
Namnnotering Purified
Färg Gray
Kvantitet 25 g
Linjär formel CuCl
UN-nummer UN2802
Formel vikt 99g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder
Ångtryck 1.3mmHg (546°C)