Läs mer
Koppar(I)klorid, Solstice
Produktkod. 15651950
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651950 2 kg 2kg
15641950 25 g 25g
15661950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15651950 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2129462KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, 97 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-89-6
Molekylformel ClCu
Molekylvikt (g/mol) 98.996
MDL-nummer MFCD00010971
InChI-nyckel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-namn klorkoppar
LEDER Cl[Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) Chloride
Fysisk form Powder
Kvantitet 2 kg
Linjär formel CuCl
UN-nummer 2802
Löslighetsinformation Delvis löslig i dimetylsulfid, olöslig i vatten
Formel vikt 99g/mol
Procent renhet 97%
Kvalitet Reagens
Ångtryck 1,3 mmHg (546 °C)