Läs mer
Koppar(I)klorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) Chloride |
| CAS | 7758-89-6 |
| Molekylformel | ClCu |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Copper Chloride (CuCl), Copper Chloride (Cu2Cl2), Copper Monochloride, Copper(1+) Chloride, Cuprous Chloride, Cuprous Chloride (Cu2Cl2), Cuprous Chloride (CuCl), Dicopper Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | Cl[Cu] |
| IUPAC-namn | Klorokoppar |
| Molekylvikt (g/mol) | 99 |
| Formel vikt | 97.8985 |