Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) Cyanide |
| Smältpunkt | 473°C |
| Färg | Green or White to Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | CuCN |
| UN-nummer | UN1587 |
| Beilstein | 3587244 |
| Formel vikt | 89.56g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |