Läs mer
Koppar(I)cyanid, 99%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10012790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 10012790
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 544-92-3 | CCuN | 89.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-92-3
Molekylformel CCuN
Molekylvikt (g/mol) 89.56
MDL-nummer MFCD00010975
InChI-nyckel DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC-namn koppar(1+);cyanid
LEDER [C-]#N.[Cu+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) cyanide
Smältpunkt 474.0°C
Färg Beige-vit till grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (ex Cu)
Linjär formel CuCN
Fieser 05,166; 06,146; 09,124; 16,97
Merck Index 15, 2651
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in alcohol
Formel vikt 89.56
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.92, 2.9200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.