missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Copper(I) Cyanide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) Cyanide |
| Smältpunkt | 473°C |
| CAS | 544-92-3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Densitet | 2.92 g/cm3 |
| MDL-nummer | MFCD00010975 |
| Synonym | Copper(I) cyanide, Cupricin, Copper(I) cyanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.56 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?