Läs mer
Koppar(I)cyanid
Produktkod. 11396498
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396498 250 g 250g
11316508 1 kg 1kg
11306508 2 x 2.5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012135.30
 Begränsad artikel
I lager
För elektroplätering av Cu eller Fe, polymerisationskatalysator | CAS: 544-92-3 | CCuN | 89,564 g/mol
Koppar(I)cyanid används vanligtvis som polymerisationskatalysator. Föreningen är användbar i organisk syntes, som en katalysator, reagens vid framställning av nitriler (sandmeyer-reaktion). Det används också för galvanisering av koppar och järn, silverplätering, mässingsplätering och koppar-tennlegering. Det används för att göra ftalocyaninfärgämnen och pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-92-3
Molekylformel CCuN
Molekylvikt (g/mol) 89.564
MDL-nummer MFCD00010975
InChI-nyckel DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC-namn koppar(1+);cyanid
LEDER [C-]#N.[Cu+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) cyanide
Smältpunkt 473 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Beilstein 3587244
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i vatten och alkohol. Löslig i ammoniumhydroxid, vattenbaserad ammoniak, pyridin och N-metylpyrrolidon.
Formel vikt 89.56
Odör Kännetecken
Densitet 2.92
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper (I) cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.