Läs mer
Koppar(I) cyanid, TRC
Produktkod. 30359516
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30359516 1 g
1 options
Produktkod. 30359516 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6852901G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) Cyanide
CAS 544-92-3
Molekylformel CCuN
Kvantitet 1 g
Synonym Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide
InChI formel InChI=1S/CN.Cu/c1-2;
LEDER [Cu]C#N
IUPAC-namn cyanokoppar
Molekylvikt (g/mol) 89.56
Formel vikt 88.9327
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.